Learn More
Bel-Art™ Racks pour micropipettes SP Scienceware™
Organise et protège les micropipeteurs les plus utilisés ainsi que leurs pointes avec des racks de paillasse ou à fixation murale
153.00€
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Profondeur (impériale) 9 in
Profondeur (métrique) 22,9 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Positions Matériau Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Positions Matériau Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
15178608
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
H18962-0000
Finnpipettetrade;, Socorextrade;, Eppendorftrade; et autres micropipeteurs ronds appréciés 12 Aluminium recouvert d’époxy 5 in
153.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Type A : Pour la plupart des modèles Finnpipette™, Socorex™, Eppendorf™ et autres micropipettes rondes fréquemment utilisées
  • Le rack de paillasse sur pieds accueille 10 pipeteurs ronds, ainsi que deux poires pour pipette Drummond™ Pipet-Aid™ dans des puits dédiés
  • Deux rangées étagées avec un niveau inférieur pour accueillir l’embout conique des pipeteurs afin de les maintenir à la verticale
  • En aluminium recouvert d’époxy facile à nettoyer
  • Sa forme compacte mesure 5 × 9 × 6 3/4 po (12,7 × 22,9 × 17,1 cm) (L x l x H)
Types B et C : Pour pipettes Gilson™ Pipetman™ et micropipettes Drummond Pipet-Aid
  • Les modèles de paillasse et pour montage mural accueillent 10 pipeteurs Gilson Pipetman et deux pipeteurs Drummond Pipet-Aid
  • Tous deux sont fabriqués en aluminium recouvert d’époxy facile à nettoyer
  • Le rack pour montage mural se fixe à l’aide de 2 vis (non fournies)
  • Le modèle de paillasse compact mesure 5 × 9 × 6 3/4 po (12,7 × 22,9 × 17,1 cm) (L x l x H)
  • Le modèle pour montage mural mesure 3 7/8 × 9 × 8 po (9,8 × 22,9 ×20,3 cm) (L x l x H)
Type D : Pour tous types de micropipettes
  • Le modèle de paillasse accueille cinq micropipeteurs de n’importe quel fabricant dans des fentes ouvertes faciles d’accès
  • En acier inox non revêtu facile à nettoyer et à stériliser
  • Dimensions de rack 5 3/4 × 9 × 7 3/4 (14,6 × 22,9 × 19,7 cm) (L x l x H)
Spécification
Spécification
Non autoclavable
9 in
22,9 cm