Learn More
Bel-Art™ Racks pour micropipettes SP Scienceware™
Organise et protège les micropipeteurs les plus utilisés ainsi que leurs pointes avec des racks de paillasse ou à fixation murale
Marque: Bel-Art™ H18962-0000
121.19 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
Type A : Pour la plupart des modèles Finnpipette™, Socorex™, Eppendorf™ et autres micropipettes rondes fréquemment utilisées
- Le rack de paillasse sur pieds accueille 10 pipeteurs ronds, ainsi que deux poires pour pipette Drummond™ Pipet-Aid™ dans des puits dédiés
- Deux rangées étagées avec un niveau inférieur pour accueillir l’embout conique des pipeteurs afin de les maintenir à la verticale
- En aluminium recouvert d’époxy facile à nettoyer
- Sa forme compacte mesure 5 × 9 × 6 3/4 po (12,7 × 22,9 × 17,1 cm) (L x l x H)
- Les modèles de paillasse et pour montage mural accueillent 10 pipeteurs Gilson Pipetman et deux pipeteurs Drummond Pipet-Aid
- Tous deux sont fabriqués en aluminium recouvert d’époxy facile à nettoyer
- Le rack pour montage mural se fixe à l’aide de 2 vis (non fournies)
- Le modèle de paillasse compact mesure 5 × 9 × 6 3/4 po (12,7 × 22,9 × 17,1 cm) (L x l x H)
- Le modèle pour montage mural mesure 3 7/8 × 9 × 8 po (9,8 × 22,9 ×20,3 cm) (L x l x H)
- Le modèle de paillasse accueille cinq micropipeteurs de n’importe quel fabricant dans des fentes ouvertes faciles d’accès
- En acier inox non revêtu facile à nettoyer et à stériliser
- Dimensions de rack 5 3/4 × 9 × 7 3/4 (14,6 × 22,9 × 19,7 cm) (L x l x H)
Spécification
Non autoclavable | |
12 | |
Paillasse | |
5 in | |
6,75 in | |
22,9 cm |
Aluminium recouvert d’époxy | |
Finnpipettetrade;, Socorextrade;, Eppendorftrade; et autres micropipeteurs ronds appréciés | |
12,7 cm | |
17,1 cm | |
9 in |