Learn More
Bel-Art™ Grattoir grand format SP Scienceware™
La poignée se compose d’une tige en acier de 0,25 po (6 mm) recouverte de polyéthylène
Marque: Bel-Art™ F37739-0002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’extrémité large, conique et aplatie mesure 1 po (25 mm) de large pour faciliter la manipulation des échantillons
- Pour les opérations énergiques de raclage et d’étalement
- Conditionnement dans des blisters
Spécification
Autoclavable | |
Grattoir | |
8 po | |
0,37 in | |
Extrémité aplatie et conique large de 1 x 1 po | |
Polyéthylène | |
20,3 cm |
Straight | |
Conçu pour des raclages et des étalements énergiques sans rayures | |
Grande taille | |
0,952 cm | |
Acier | |
Tige |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Grattoir grand format SP Scienceware™ > Grattoir grand format
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu