Learn More
Bochem™ Cuillère Poly en acier inoxydable 18/10
En acier inox 18/10.
Marque:  Bochem™ 3402
Code produit. 10166950
Description
Description
  • Type 1
  • Acier inoxydable
Spécification
Spécification
Pliée
13 mm
Acier inoxydable (18/10)
Cuiller poly
13 mm
210 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bochem™ Cuillère Poly en acier inoxydable 18/10 > Diamètre : 5mm