Learn More
Bel-Art™ Dessiccateurs à vide de type armoire SP Scienceware™ Lab Companion, couleur ambrée
Le dessiccateur ambré anti-UV assure un maintien sous vide dans un cube optimisant l’espace
1885.00€ - 2815.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Type de produit | Dessiccateur à vide |
Type de porte | À charnières |
Modèle | Armoire |
Includes: Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Comprend | Nbre d’étagères | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Comprend | Nbre d’étagères | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15860507
|
Bel-Art™
F42400-4111 |
14,75 x 14 x 13,62 po (37,46 x 35,56 x 34,59 cm) | Plateau de dessiccation, 3 étagères perforées, ouvertures intégrées, vacuomètre analogique monté sur porte | 3/5 | 35 L |
2815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16876040
|
Bel-Art™
F42400-4121 |
14,37 x 13,6 x 9,75 po (36,5 x 34,6 x 24,6 cm) | Plateau de dessiccation, 2 étagères perforées, ports intégrés, vacuomètre analogique monté sur porte | 2/4 | 23 L |
1885.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les dessiccateurs à vide de haute qualité offrent une intégrité du vide trois fois plus longue que le dessiccateur à vide moyen, ce qui permet de réduire la maintenance et de gagner en tranquillité d’esprit. Capables de maintenir un vide de 29 po-Hg pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches aux gaz, ce qui permet un stockage fiable ou des expériences sur de longues périodes. Une vanne Viton™ à 3 voies permet une mise sous vide, une remise sous pression ou un échange de gaz uniformes et réguliers. La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur. Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser les dommages ou la décoloration des échantillons photosensibles. À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute ou plus.
- Sa conception moulée d’une pièce (à l’exception de la porte) permet une capacité de vide exceptionnelle pratiquement sans aucune fuite et avec une excellente durabilité
- Type armoire offrant un espace utile maximal
- La porte à charnière facilite l’accès ; Les languettes de verrouillage intégrées sécurisent la porte lorsqu’elle n’est pas sous pression
- Un vacuomètre analogique sur la porte avant permet de vérifier le niveau de vide en un coup d’œil
- Les étagères perforées peuvent être repositionnées pour répondre à différents besoins de stockage (étagères supplémentaires vendues séparément)
- Les ports intégrés permettent de fixer jusqu’à 3 vannes supplémentaires (vendues séparément)
- Empilage possible pour un gain de place permettant une utilisation efficace de l’espace de travail
- Huit modèles au choix : 11, 23, 35 et 45 litres (volume interne)
Spécification
Ambré | |
Dessiccateur à vide | |
À charnières | |
Armoire |