Learn More
Bel-Art™ Dessiccateurs à vide de type armoire SP Scienceware™ Lab Companion, couleur ambrée
Le dessiccateur ambré anti-UV assure un maintien sous vide dans un cube optimisant l’espace
Marque:  Bel-Art™ F42400-4111
Code produit. 15860507
  • 2975.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
Description
Description
Les dessiccateurs à vide de haute qualité offrent une intégrité du vide trois fois plus longue que le dessiccateur à vide moyen, ce qui permet de réduire la maintenance et de gagner en tranquillité d’esprit. Capables de maintenir un vide de 29 po-Hg pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches aux gaz, ce qui permet un stockage fiable et des expériences sur de longues périodes Une vanne Viton™ à 3 voies permet une mise sous vide, une remise sous pression ou un échange de gaz uniformes et réguliers. La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur. Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser l’endommagement ou la décoloration des échantillons photosensibles. À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute ou plus.
  • Sa conception moulée d’une pièce (à l’exception de la porte) permet une capacité de vide exceptionnelle pratiquement sans aucune fuite et avec une excellente durabilité
  • Type armoire offrant un espace utile maximal
  • La porte à charnière facilite l’accès ; Les languettes de verrouillage intégrées sécurisent la porte lorsqu’elle n’est pas sous pression
  • Un vacuomètre analogique sur la porte avant permet de vérifier le niveau de vide en un coup d’œil
  • Les étagères perforées peuvent être repositionnées pour répondre à différents besoins de stockage (étagères supplémentaires vendues séparément)
  • Les ports intégrés permettent de fixer jusqu’à 3 vannes supplémentaires (vendues séparément)
  • Empilage possible pour un gain de place permettant une utilisation efficace de l’espace de travail
  • Huit modèles au choix ; Volume interne de 11, 23, 35 ou 45 litres
Spécification
Spécification
Ambré
À charnières
5 kg
Armoire
35 L
16,5 in
14 in
29,5 cm
38,1 cm
13.6 in
34,5 cm
15,62 in
39,7 cm
15,62 in
23,7 lb
Dessiccateur à vide
Plateau de dessiccation, 3 étagères perforées, ports intégrés, vacuomètre analogique monté sur porte
3/5
1.2 pied cube
14,75 x 14 x 13,62 in (37,46 x 35,56 x 34,59 cm)
11,6 in
42 cm
35,56 cm
15 in
13.62 in
34,59 cm
14,75 in
37,46 cm
39,67 cm
10,8 kg