Learn More
Bel-Art™ Dessiccateurs à vide de type armoire SP Scienceware™ Lab Companion, couleur ambrée
Le dessiccateur ambré anti-UV assure un maintien sous vide dans un cube optimisant l’espace
Marque: Bel-Art™ F42400-4121
Includes: Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
Description
Les dessiccateurs à vide de haute qualité offrent une intégrité du vide trois fois plus longue que le dessiccateur à vide moyen, ce qui permet de réduire la maintenance et de gagner en tranquillité d’esprit. Capables de maintenir un vide de 29 po-Hg pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches aux gaz, ce qui permet un stockage fiable et des expériences sur de longues périodes Une vanne Viton™ à 3 voies permet une mise sous vide, une remise sous pression ou un échange de gaz uniformes et réguliers. La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur. Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser l’endommagement ou la décoloration des échantillons photosensibles. À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute ou plus.
- Sa conception moulée d’une pièce (à l’exception de la porte) permet une capacité de vide exceptionnelle pratiquement sans aucune fuite et avec une excellente durabilité
- Type armoire offrant un espace utile maximal
- La porte à charnière facilite l’accès ; Les languettes de verrouillage intégrées sécurisent la porte lorsqu’elle n’est pas sous pression
- Un vacuomètre analogique sur la porte avant permet de vérifier le niveau de vide en un coup d’œil
- Les étagères perforées peuvent être repositionnées pour répondre à différents besoins de stockage (étagères supplémentaires vendues séparément)
- Les ports intégrés permettent de fixer jusqu’à 3 vannes supplémentaires (vendues séparément)
- Empilage possible pour un gain de place permettant une utilisation efficace de l’espace de travail
- Huit modèles au choix ; Volume interne de 11, 23, 35 ou 45 litres
Spécification
Ambré | |
À charnières | |
5 kg | |
Armoire | |
23 L | |
16,5 in | |
13,6 in | |
29,5 cm | |
28 cm | |
9,6 in | |
24,5 cm | |
15,62 in | |
39,7 cm | |
15,62 in | |
18 lb |
Dessiccateur à vide | |
Plateau de dessiccation, 2 étagères perforées, ports intégrés, vacuomètre analogique monté sur porte | |
2/4 | |
0,8 ft3 | |
14,37 x 13,6 x 9,75 po (36,5 x 34,6 x 24,6 cm) | |
11,6 in | |
42 cm | |
34,6 cm | |
11 in | |
9,75 in | |
24,6 cm | |
14,37 in | |
36,5 cm | |
39,69 cm | |
8,2 kg |