Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs de paillasse Büchner SP Scienceware™, D.I. de 18 po (45,7 cm)
Filtration rapide de grands volumes avec des plaques de filtration fixes ou amovibles pour les adapter aux applications de paillasse
580.00€ - 1375.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 45.87 L |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Type de produit | Buchner Funnel |
Code produit | Marque | Comprend | Diamètre (métrique) supérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Diamètre (métrique) supérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12997300
|
Bel-Art™
H14626-3518 |
Funnel with Medium Porosity Removable Plate (18 in) | 457 mm | 285,75 mm |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10369009
|
Bel-Art™
H14628-0000 |
Funnel with Perforated Fixed Plate (18 in) | 457 mm | 285,75 mm |
1160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15853975
|
Bel-Art™
H14627-1457 |
Funnel with Perforated Removable Plate (18 in.) | 457 mm | 285,75 mm |
1180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15199072
|
Bel-Art™
H14625-3510 |
Funnel with Medium Porosity Fixed Plate (10.25 in) | 26 cm | 20.3 cm |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Connecteur à raccord cannelé amovible pouvant accueillir un tube de 12,7 mm (1/2 po) de D.I. et filetage dans un bouchon NPT de 3/4 po sur l’entonnoir
- Plaques de filtration poreuses fixes ou amovibles Fritware™ prises en charge par une grille à anneau multiple ; PEHD, 6,4 mm (1/4 po) d’épaisseur, avec un anneau non poreux à la périphérie de la plaque qui scelle le papier-filtre lorsqu’il est utilisé
- Plaques de filtration poreuses Fritware disponibles en deux porosités (moyenne et grossière) ; la porosité moyenne est de 45-90 microns, tandis que la porosité grossière est de 90-130 microns ; plage de températures : maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
- Les plaques de filtration perforées fixes ou amovibles sont fabriquées en PEHD de 4,8 mm (3/16 po) d’épaisseur, avec des perforations de 4,8 mm (3/16 po) sur des centres de 11 mm (7/16 po)
- Plaques de filtration perforées disponibles en deux versions (fixes ou amovibles) ; plaques fixes pour une filtration grossière ou une utilisation avec du tissu ou du papier-filtre ; plaques amovibles pour une utilisation dans la récupération des métaux précieux ; plage de températures : maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
- Entre le rebord et la plaque : 8 po (20,3 cm)
- Utiliser la truelle à entonnoir (F36820-0118) pour lisser rapidement et efficacement toute apparition de fissures pendant le processus de filtration
Spécification
45.87 L | |
Polyéthylène | |
Buchner Funnel |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Entonnoirs de paillasse Büchner SP Scienceware™, D.I. de 18 po (45,7 cm)