Learn More
Bel-Art™ Échantillonneurs à soufflets SP Scienceware™
Permet un échantillonnage rapide et facile d’une seule main
85.75€ - 86.20€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Graduée | Oui |
Quantité | 5/boîte |
Type de pointe | Conique |
Type d’emballage | Sachet |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15436594
|
Bel-Art™
H37823-0020 |
20 ml | 39 cm |
85.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12832021
|
Bel-Art™
H37823-0050 |
50 ml | 50 cm |
86.20€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Permet un échantillonnage rapide et facile d’une seule main
- Longue pointe conique avec ouverture de 4 mm
- Structure en PE de qualité FDA
- Graduations indiquant le volume recueilli
Spécification
Polyéthylène | |
5/boîte | |
Sachet |
Oui | |
Conique | |
Échantillonneur à soufflets |