Learn More
Bel-Art™ Échantillonneurs à soufflets SP Scienceware™
Permet un échantillonnage rapide et facile d’une seule main
Marque: Bel-Art™ H37823-0020
65.96 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Permet un échantillonnage rapide et facile d’une seule main
- Longue pointe conique avec ouverture de 4 mm
- Structure en PE de qualité FDA
- Graduations indiquant le volume recueilli
Spécification
Polyéthylène | |
5/boîte | |
Sachet | |
39 cm |
Oui | |
Conique | |
20 ml | |
Échantillonneur à soufflets |