Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour flacons de solvant / acide SP Scienceware™
Les portoirs en polyéthylène avec des seaux en fil d’acier épais recouverts d’époxy ont des nervures larges sur les deux côtés et sur le fond pour soutenir les flacons et amortir les chocs
111.00€ - 132.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour flacon |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Matériau | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Matériau | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11733207
|
Bel-Art™
F16958-0000 |
14,37 in | 37 cm | Polyéthylène | Flacons (4 L) |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11753207
|
Bel-Art™
F16960-0000 |
14,37 in | 37 cm | PP | Flacons (4 L) |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11723207
|
Bel-Art™
F16957-0000 |
13,5 in | 35 cm | PP | Flacons (2,5 L) |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11743207
|
Bel-Art™
F16959-0000 |
12,6 in | 32 cm | Polyéthylène | Flacons |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Offre une protection antichoc pour les flacons en verre
- Le couvercle conique a une ouverture de 5/8 po (16 mm) pour l’insertion de tubes ; simplifie le transfert de liquides sans verser
- Le couvercle tronqué permet de verser sans retirer le couvercle
- Conçus pour accueillir des flacons de réactifs américains standard
Spécification
Portoir pour flacon | |
Non autoclavable |