Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour flacons de solvant / acide SP Scienceware™
Les portoirs en polyéthylène avec des seaux en fil d’acier épais recouverts d’époxy ont des nervures larges sur les deux côtés et sur le fond pour soutenir les flacons et amortir les chocs
Marque:  Bel-Art™ F16959-0000
Code produit. 11743207
  • 132.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Offre une protection antichoc pour les flacons en verre
  • Le couvercle conique a une ouverture de 5/8 po (16 mm) pour l’insertion de tubes ; simplifie le transfert de liquides sans verser
  • Le couvercle tronqué permet de verser sans retirer le couvercle
  • Conçus pour accueillir des flacons de réactifs américains standard
Spécification
Spécification
Portoir pour flacon
Non autoclavable
Flacons
Pour maintenir les flacons de réactif standard
32 cm
160 mm
Oui
Blanc
Polyéthylène
1
12,6 in
180 mm