Learn More
BD Particules fluorescentes Sphero™
Pour l’étalonnage et l’alignement pour la cytométrie en flux
Marque: BD 556269
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microparticules de PS contiennent des colorants fluorescents insolubles dans l’eau et très stables, leur permettant d’être stérilisées par lavage avec de l’alcool à 70 %.
Spécification
RUO | |
1 % | |
2,5 à 4,5 μm | |
Cytomètre en flux équipé d’un laser à argon de 488 nm | |
Colorants fluorescents insolubles dans l’eau | |
2 mL | |
Particules fluorescentes rouge de Nil |
Transparent | |
4°C | |
560 nm | |
Liquide | |
PS | |
Étalonnage et alignement pour la cytométrie en flux |