Learn More
BD Particules fluorescentes Sphero™
Pour l’étalonnage et l’alignement pour la cytométrie en flux
307.80€ - 440.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RUO |
---|---|
Couleur | Transparent |
Concentration | 1 % |
Contenu et stockage | 4°C |
À utiliser avec (application) | Étalonnage et alignement pour la cytométrie en flux |
Code produit | Marque | Type de produit | Diamètre (métrique) | Émission | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Diamètre (métrique) | Émission | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15848638
|
BD
556255 |
Particules fluorescentes UV (haute intensité) | 1,7 à 2,2 μm | 415 nm |
437.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15878638
|
BD
556270 |
Fluorescent Particles | 2,5 à 4,5 μm | 650 nm | |||||
15868638
|
BD
556269 |
Particules fluorescentes rouge de Nil | 2,5 à 4,5 μm | 560 nm |
440.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les microparticules de PS contiennent des colorants fluorescents insolubles dans l’eau et très stables, leur permettant d’être stérilisées par lavage avec de l’alcool à 70 %.
Spécification
RUO | |
1 % | |
Étalonnage et alignement pour la cytométrie en flux | |
Liquide | |
PS |
Transparent | |
4°C | |
Particules fluorescentes UV (haute intensité) | |
Colorants fluorescents insolubles dans l’eau | |
2 mL |