Learn More
BD Systèmes GasPak™ 150
Modèles ventilés et non ventilés
684.00€ - 1370.00€
Spécification
Type | 150 système anaérobie |
---|---|
À utiliser avec (application) | Génération d’environnements anaérobies, microaérophiles (réduits en oxygène) ou enrichis au CO2 |
Capacité | Boîtes de Pétri de 100 x 15 mm (36), boîtes de Pétri de 150 x 15 mm (12) ou tubes de culture (13) |
Gamme de produits | GasPak™ |
Dimensions | Grande taille |
Requires: Le modèle non ventilé (et le modèle ventilé si le système de citerne n’est pas utilisé) nécessite une enveloppe jetable génératrice de gaz.
Code produit | Marque | Comprend | Ventilée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Ventilée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11749022
|
BD
260628 |
Cuve en PC (non ventilée), couvercle avec joint torique, 3 chambres de réaction catalytiques, 10 charges, rack et porte-tubes | Non | ||||||
17609715
|
BD
260629 |
Cuve en polycarbonate avec évent installé, couvercle avec joint torique, 3 cuves à réaction du catalyseur, 10 charges, rack, support de tube, tubulure en caoutchouc et pince pour tubulure | Oui | ||||||
Description
Dimensions complètes du GasPak 150 : 8,5 de haut x 10 po de diamètre sans le couvercle ; 11,25 po de haut avec couvercle
Identique aux systèmes GasPak™ 100, mais inclut une cuve anaérobie de plus grande taille
- Fournissent tous les composants nécessaires pour produire des atmosphères anaérobies, microaérophiles ou enrichies en CO2
- Peuvent accueillir trente-six boîtes de Petri de 100 × 15 mm, douze boîtes de Petri de 150 × 15 mm ou 13 tubes de culture
- Des modèles ventilés et non ventilés sont disponibles pour répondre à un large éventail de besoins
- Modèle non ventilé pour les procédures anaérobies
- Modèle ventilé pour les systèmes d’évacuation et de remplacement qui utilisent des gaz en citerne
Spécification
150 système anaérobie | |
Boîtes de Pétri de 100 x 15 mm (36), boîtes de Pétri de 150 x 15 mm (12) ou tubes de culture (13) | |
Grande taille |
Génération d’environnements anaérobies, microaérophiles (réduits en oxygène) ou enrichis au CO2 | |
GasPak™ |