Learn More
BD Systèmes GasPak™ 150
Modèles ventilés et non ventilés
Marque: BD 260629
Includes:
10 dia. ext. 1/2 x 11 po de haut (27 x 28 cm) cuve en polycarbonate ; couvercle avec joint torique (ventilé ou non ventilé selon le modèle) ; ensemble pince et vis à molette ; trois cuves à réaction du catalyseur ; 10 charges de catalyseur ; rack de boîte de Petri autoclavable en acier inox avec clips ; et support de tube de culture. Modèle ventilé également fourni avec un tuyau en caoutchouc et une pince pour tubulure.
Requires : Le modèle non ventilé (et le modèle ventilé si le système de citerne n’est pas utilisé) nécessite une enveloppe jetable génératrice de gaz.
Description
Dimensions complètes du GasPak 150 : 8,5 de haut x 10 po de diamètre sans le couvercle ; 11,25 po de haut avec couvercle
Identique aux systèmes GasPak™ 100, mais inclut une cuve anaérobie de plus grande taille
- Fournissent tous les composants nécessaires pour produire des atmosphères anaérobies, microaérophiles ou enrichies en CO2
- Contient trente-six boîtes de Pétri de 100 × 15 mm, douze boîtes de Pétri de 150 × 15 mm ou 13 tubes de culture
- Des modèles ventilés et non ventilés sont disponibles pour répondre à un large éventail de besoins
- Modèle non ventilé pour les procédures anaérobies
- Modèle ventilé pour les systèmes d’évacuation et de remplacement qui utilisent des gaz en citerne
Spécification
150 système anaérobie | |
Boîtes de Pétri de 100 x 15 mm (36), boîtes de Pétri de 150 x 15 mm (12) ou tubes de culture (13) | |
GasPak™ | |
Oui |
Génération d’environnements anaérobies, microaérophiles (réduits en oxygène) ou enrichis au CO2 | |
Cuve en polycarbonate avec évent installé, couvercle avec joint torique, 3 cuves à réaction du catalyseur, 10 charges, rack, support de tube, tubulure en caoutchouc et pince pour tubulure | |
L |