Learn More
BD Systèmes GasPak™ 100
Modèles ventilés et non ventilés
546.00€ - 852.00€
Spécification
Type | Système 100 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Génération d’environnements anaérobies, microaérophiles (réduits en oxygène) ou enrichis au CO2 |
Capacité | Boîtes de Pétri de 100 x 15 mm (12) ou tubes de culture (13) |
Gamme de produits | GasPak™ |
Includes: 5 O.D. × 9 in.H (13 × 23cm) polycarbonate jar; lid with O-ring gasket (vented or non-vented, depending on model); clamp/thumbscrew assembly; catalyst reaction chamber; two catalyst charges; autoclavable, stainless-steel Petri dish rack with clips; culture tube holder. Vented model also supplied with rubber hose and tubing clamp.
Requires:
Le modèle non ventilé (et le modèle ventilé si le système de citerne n’est pas utilisé) nécessite une enveloppe jetable génératrice de gaz.
Code produit | Marque | Comprend | Ventilée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Ventilée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10226925
|
BD
260626 |
Ensemble pince/vis à molette, chambre de catalyseur, 2 charges de catalyseur, rack pour boîtes de Pétri, support de tube de culture, tuyau en caoutchouc | Non | N/A | N/A | N/A | |||||
16353916
|
BD
260627 |
Ensemble pince/vis à molette, chambre de catalyseur, 2 charges de catalyseur, rack pour boîtes de Pétri, tuyau en caoutchouc et pince pour tube | Oui | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Fournissent tous les composants nécessaires pour produire des atmosphères anaérobies, microaérophiles ou enrichies en CO2
- Pour accueillir douze boîtes de Petri 100 x 15 mm ou 13 tubes de culture
- Des modèles ventilés et non ventilés sont disponibles pour répondre à un large éventail de besoins
- Modèle non ventilé pour les procédures anaérobies
- Modèle ventilé pour les systèmes d’évacuation et de remplacement qui utilisent des gaz en citerne
Spécification
Système 100 | |
Génération d’environnements anaérobies, microaérophiles (réduits en oxygène) ou enrichis au CO2 | |
Boîtes de Pétri de 100 x 15 mm (12) ou tubes de culture (13) | |
GasPak™ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Systèmes GasPak™ 100