Learn More
BD Systèmes GasPak™ 100
Modèles ventilés et non ventilés
Marque:  BD 260627
Code produit. 16353916
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes:
Dia. ext. 5 Cuve en polycarbonate x 9 po de haut (13 x 23 cm) ; couvercle avec joint torique (ventilé ou non ventilé, selon le modèle) ; ensemble pince/vis à molette ; cuve à réaction du catalyseur ; deux charges de catalyseur ; rack pour boîtes de Petri autoclavable en acier inoxydable avec clips ; support de tube de culture. Modèle ventilé également fourni avec un tuyau en caoutchouc et une pince pour tubulure.
Requires : Le modèle non ventilé (et le modèle ventilé si le système de citerne n’est pas utilisé) nécessite une enveloppe jetable génératrice de gaz.
Description
Description
  • Fournissent tous les composants nécessaires pour produire des atmosphères anaérobies, microaérophiles ou enrichies en CO2
  • Pour accueillir douze boîtes de Petri 100 × 15 mm ou 13 tubes de culture
  • Des modèles ventilés et non ventilés sont disponibles pour répondre à un large éventail de besoins
  • Modèle non ventilé pour les procédures anaérobies
  • Modèle ventilé pour les systèmes d’évacuation et de remplacement qui utilisent des gaz en citerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système 100
Boîtes de Pétri de 100 x 15 mm (12) ou tubes de culture (13)
GasPak™
Génération d’environnements anaérobies, microaérophiles (réduits en oxygène) ou enrichis au CO2
Ensemble pince/vis à molette, chambre de catalyseur, 2 charges de catalyseur, rack pour boîtes de Pétri, tuyau en caoutchouc et pince pour tube