Learn More
BD Antisérums Difco™ pour confirmation sérologique d’E. Coli O157:H7
L’antisérum O d’E. Coli O157 et l’antisérum H d’E. Coli H7 sont utilisés pour identifier l’Escherichia coli O157:H7
145.00€ - 255.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE |
---|---|
Contenu et stockage | Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C. |
Type de produit | Antisérum H d’E. coli H7 |
À utiliser avec (application) | Pour le test pour tube pour la confirmation sérologique d’E. coli O157:H7 |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11748323
|
BD
221591 |
Antisérum H d’E. coli H7 |
255.00€
3mL |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11702914
|
BD
229701 |
Antisérum O157 E. Coli O |
145.00€
3mL |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
E. coli O157:H7 est un agent pathogène entérique qui ne nécessite qu’un faible inoculum pour causer la maladie. La transmission se fait généralement par l’intermédiaire d’aliments. Le sérotypage d’E. coli entérohémorragique est utile dans la documentation épidémiologique de la propagation d’une souche particulière dans une épidémie d’origine alimentaire. Au moment de l’utilisation, tester les cultures de témoins positifs et négatifs pour vérifier la performance de l’antisérum.
- Type de produit : antigènes et antisérums
- Groupements : Produits D à K
- Type : antisérums
- Sous-type : E. coli - lyophilisé, réhydrater à 3 ml
- Durée de conservation : 1095 jours
- L’étiquette a une déclaration de latex de caoutchouc naturel
Certifications
Marquage CE
Spécification
Marquage CE | |
Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C. | |
Antisérum H d’E. coli H7 | |
Pour le test pour tube pour la confirmation sérologique d’E. coli O157:H7 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1095 jours
- BD Difco E. Coli H Antiserum H7, 3 mL
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium azide