Learn More
BD Antisérums Difco™ pour confirmation sérologique d’E. Coli O157:H7
L’antisérum O d’E. Coli O157 et l’antisérum H d’E. Coli H7 sont utilisés pour identifier l’Escherichia coli O157:H7
Marque:  BD 221591
Code produit. 11748323
  • 255.00€ / 3mL
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
E. coli O157:H7 est un agent pathogène entérique qui ne nécessite qu’un faible inoculum pour causer la maladie. La transmission se fait généralement par l’intermédiaire d’aliments. Le sérotypage d’E. coli entérohémorragique est utile dans la documentation épidémiologique de la propagation d’une souche particulière dans une épidémie d’origine alimentaire. Au moment de l’utilisation, tester les cultures de témoins positifs et négatifs pour vérifier la performance de l’antisérum.
  • Type de produit : antigènes et antisérums
  • Groupements : Produits D à K
  • Type : antisérums
  • Sous-type : E. coli - lyophilisé, réhydrater à 3 ml
  • Durée de conservation : 1095 jours
  • L’étiquette a une déclaration de latex de caoutchouc naturel
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Marquage CE
Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C.
Antisérum H d’E. coli H7
Pour le test pour tube pour la confirmation sérologique d’E. coli O157:H7
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • BD Difco E. Coli H Antiserum H7, 3 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium azide