Learn More
BD Disques P BBL™ Taxo™ (cartouche)
Pour l’identification présomptive des pneumocoques, et sont destinés à être utilisés avec des cultures pures
14.80€ - 283.00€
Spécification
Agents antimicrobiens | Chlorhydrate d’éthylhydrocupréine (optochine) |
---|---|
Concentration | 5 μg |
Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
À utiliser avec (application) | Différenciation des Pneumocoques |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11722924
|
BD
231048 |
Cartouche | 50 disques |
14.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17342381
|
BD
231554 |
10 cartouches | Disques 10 x 50 |
283.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Disques de 6 mm fabriqués à partir de papier absorbant de haute qualité
- Imprégnés d’environ 5,0 μg de chlorhydrate d’éthylhydrocupréine par disque
Informations sur la commande
Cartouches de 50 disques.
Spécification
Chlorhydrate d’éthylhydrocupréine (optochine) | |
5 μg | |
-20°C à +8°C | |
Différenciation des Pneumocoques |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1460 jours
Réservé à un usage diagnostique in vitro.