Learn More
BD Disques P BBL™ Taxo™ (cartouche)
Pour l’identification présomptive des pneumocoques, et sont destinés à être utilisés avec des cultures pures
Marque:  BD 231554
Code produit. 17342381
  • 283.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disques de 6 mm fabriqués à partir de papier absorbant de haute qualité
  • Imprégnés d’environ 5,0 μg de chlorhydrate d’éthylhydrocupréine par disque
Informations sur la commande
Cartouches de 50 disques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Chlorhydrate d’éthylhydrocupréine (optochine)
-20°C à +8°C
10 cartouches
5 μg
Différenciation des Pneumocoques
Disques 10 x 50
Promotions
Réservé à un usage diagnostique in vitro.