Learn More
BD Milieux de Lowenstein-Jensen préparés BBL™
Utilisés pour la culture de Mycobacterium tuberculosis et d’autres espèces mycobactériennes
705.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
---|---|
Forme | Des mesures |
Origine de la fabrication | US |
Type de milieu | Milieu de Lowenstein-Jensen |
Formule | Phosphate monopotassique 2,5 g/l, sulfate de magnésium 0,24 g/l, citrate de sodium 0,6 g/l, L-asparagine 3,6 g/l, farine de pomme de terre 30 g/l, vert de malachite 0,4 g/l, glycérol 12 ml, œuf entier 1 000 ml |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11938536
|
BD
220909 |
Géloses inclinées (tubes A) | 100/boîte |
705.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Milieux à base d’œufs, épaissis
- Disponibles sous forme de flacons, de géloses inclinées préparées et de flacons Mycoflask™
Les tubes avec bouchons étanches doivent être ouverts avec précaution pour éviter les blessures dues à la rupture du verre.
Spécification
2°C à 8°C | |
US | |
Phosphate monopotassique 2,5 g/l, sulfate de magnésium 0,24 g/l, citrate de sodium 0,6 g/l, L-asparagine 3,6 g/l, farine de pomme de terre 30 g/l, vert de malachite 0,4 g/l, glycérol 12 ml, œuf entier 1 000 ml |
Des mesures | |
Milieu de Lowenstein-Jensen | |
Culture de Mycobacterium tuberculosis et d’autres espèces mycobactériennes |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 548 jours
Pour usage diagnostique in vitro.