Learn More
BD Milieux de Lowenstein-Jensen préparés BBL™
Utilisés pour la culture de Mycobacterium tuberculosis et d’autres espèces mycobactériennes
Marque: BD 220909
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Milieux à base d’œufs, épaissis
- Disponibles sous forme de flacons, de géloses inclinées préparées et de flacons Mycoflask™
Les tubes avec bouchons étanches doivent être ouverts avec précaution pour éviter les blessures dues à la rupture du verre.
Spécification
CE, BS12, CMPH2, EP, MCM9, SMWW | |
2°C à 8°C | |
US | |
Phosphate monopotassique 2,5 g/l, sulfate de magnésium 0,24 g/l, citrate de sodium 0,6 g/l, L-asparagine 3,6 g/l, farine de pomme de terre 30 g/l, vert de malachite 0,4 g/l, glycérol 12 ml, œuf entier 1 000 ml | |
Géloses inclinées (tubes A) |
Beige | |
Des mesures | |
Milieu de Lowenstein-Jensen | |
Culture de Mycobacterium tuberculosis et d’autres espèces mycobactériennes | |
100/boîte |
Pour usage diagnostique in vitro.