Learn More
3M™ Kits de chargeur de batterie
Le chargeur est un chargeur de batterie à utiliser avec l’unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-300.
316.82€ - 1175.00€
Code produit | Marque | Model | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Model | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11713906
|
3M™
7000103966 |
316.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11723906
|
3M™
7100010253 |
1175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le chargeur TR-341E charge une batterie standard TR-330 ou une batterie haute capacité TR-332.
- Le chargeur TR-341E permet de charger une batterie à la fois.
- Les batteries peuvent être stockées sur le chargeur, complètement chargées et prêtes à être immédiatement utilisées.