Learn More
3M™ Kits de chargeur de batterie
Le chargeur est un chargeur de batterie à utiliser avec l’unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-300.
Marque:  3M™ 7000103966
204.07 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11713906
  • 343.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le chargeur TR-341E charge une batterie standard TR-330 ou une batterie haute capacité TR-332.
  • Le chargeur TR-341E permet de charger une batterie à la fois.
  • Les batteries peuvent être stockées sur le chargeur, complètement chargées et prêtes à être immédiatement utilisées.