Learn More
Oxyde de titane de baryum, Puratronic™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
33.86€ - 415.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12047-27-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO3Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.19 |
Numéro MDL | MFCD00003447 |
Clé InChI | WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Barium titanate |
Nom IUPAC | barium(2+) oxotitaniumbis(olate) |
SMILES | [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11300869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010652.88 |
2.5 g | |||||||
11320869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010652.06 |
5 g |
61.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405965
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010652.14 |
25 g |
120.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11310869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010652.22 |
100 g |
415.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12047-27-7 | |
233.19 | |
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | |
barium(2+) oxotitaniumbis(olate) |
BaO3Ti | |
MFCD00003447 | |
Barium titanate | |
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O |
Spécification
Barium titanium oxide | |
12047-27-7 | |
Poudre | |
BaO3Ti | |
14,1000 | |
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | |
barium(2+) oxotitaniumbis(olate) | |
233.19 | |
Puratronic™ | |
5.85g/mL |
1620°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003447 | |
Barium titanate | |
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O | |
233.19 | |
99.99% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P261-P264-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1437333
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche