Learn More
Oxyde de titane de baryum, Puratronic™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310869
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12047-27-7
Formule moléculaire BaO3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 233.19
Numéro MDL MFCD00003447
Clé InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Barium titanate
Nom IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium titanium oxide
Point de fusion 1620°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1000
Poids de la formule 233.19
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 5.85 g/mL