Learn More
Thiosulfate de baryum, pur, Thermo Scientific™
30.60€ - 431.00€
Identifiants chimiques
CAS | 35112-53-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.46 |
Clé InChI | ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo |
CID PubChem | 169663 |
Nom IUPAC | baryum(2+) ; dioxydo-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane |
SMILES | [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15229856
|
Thermo Scientific Acros
453811000 |
100 g |
30.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15239856
|
Thermo Scientific Acros
453815000 |
500 g |
101.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15219856
|
Thermo Scientific Acros
453810025 |
2.5 kg | |||||||
Description
Identifiants chimiques
35112-53-9 | |
249.46 | |
barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo | |
baryum(2+) ; dioxydo-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane |
BaO3S2 | |
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L | |
169663 | |
[O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2] |
Spécification
Barium thiosulfate | |
BaO3S2 | |
15,995 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2] | |
249.46 | |
249.46 | |
Pures |
35112-53-9 | |
BaS2O3 | |
barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo | |
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L | |
baryum(2+) ; dioxydo-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane | |
169663 | |
97.5 to 102.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 252-375-7
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Barium thiosulfate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only