Learn More
Thiosulfate de baryum, pur, Thermo Scientific™
Code produit. 15229856
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Identifiants chimiques
CAS 35112-53-9
Formule moléculaire BaO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 249.46
Clé InChI ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
CID PubChem 169663
Nom IUPAC baryum(2+) ; dioxydo-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium thiosulfate
Quantité 100 g
Formule linéaire BaS2O3
Merck Index 15,995
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 249.46
Pourcentage de pureté 97.5 to 102.5%
Qualité Pures
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium thiosulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.