Learn More
Sulfate de baryum précipité, extra-pr, SLR, Fisher Chemical
28.65€ - 79.90€
Identifiants chimiques
CAS | 7727-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.38 |
Numéro MDL | MFCD00003455 |
Clé InChI | TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | barium(2+) sulfate |
SMILES | [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10365550
|
Fisher Chemical
B/1120/53 |
500 g | |||||||
12618625
|
Fisher Chemical
B/1120/61 |
2 kg |
79.90€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7727-43-7 | |
233.38 | |
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | |
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O |
BaO4S | |
MFCD00003455 | |
barium(2+) sulfate |
Spécification
1580°C | |
Blanc | |
BaO4S | |
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+) sulfate | |
233.4g/mol |
7727-43-7 | |
Solide en poudre | |
MFCD00003455 | |
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
233.38 | |
Récipient de poudre en plastique |