Learn More
Sulfate de baryum précipité, extra-pr, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10365550
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Identifiants chimiques
CAS 7727-43-7
Formule moléculaire BaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.38
Numéro MDL MFCD00003455
Clé InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC sulfate de baryum(2+)
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 1580°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 233.4g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Identifiant produit
  • Barium sulfate