Learn More
Sulfate de baryum, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Sulfate de baryum, 98 %, BaO4S, numéro CAS-7727-43-7, barytine, barytope, sulfate de baryum, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast, 25 kg, test de réussite, < 0,3 %, 97,5 à 100,5 %, Blanc, 4,5000 g/ml, 231-784-4, 233.4, Extra Pur, 10 ppm max., TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
25.10€ - 580.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7727-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.38 |
Numéro MDL | MFCD00003455 |
Clé InChI | TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast |
CID PubChem | 24414 |
SMILES | [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10442031
|
Thermo Scientific Acros
222515000 |
500 g | Flacon en plastique |
25.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10002890
|
Thermo Scientific Acros
222510010 |
1 kg | Flacon en plastique |
37.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11934241
|
Thermo Scientific Acros
222510050 |
5 kg | Bouteille en plastique |
115.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15109253
|
Thermo Scientific Acros
222510250 |
25 kg | Tambour en fibre |
580.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7727-43-7 | |
233.38 | |
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | |
24414 |
BaO4S | |
MFCD00003455 | |
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast | |
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Barium sulfate | |
7727-43-7 | |
Poudre | |
BaO4S | |
MFCD00003455 | |
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast | |
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | |
Sulfate (2+) de baryum | |
24414 | |
98% | |
2.0% (600°C) max. | |
4.5000g/mL |
1580.0°C | |
Blanc | |
97.5 to 100.5% | |
BaSO4 | |
15,99 | |
Solubility in water: 0.0022g/L (18°C). Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, soluble in hot conc. sulfuric acid, insoluble in ethanol | |
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
233.38 | |
233.4 | |
Extra pur | |
4.5 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-784-4
RUO – Research Use Only