Learn More
Sulfate de baryum, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11934241
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Sulfate de baryum, 98 %, BaO4S, numéro CAS-7727-43-7, barytine, barytope, sulfate de baryum, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast, 25 kg, test de réussite, < 0,3 %, 97,5 à 100,5 %, Blanc, 4,5000 g/ml, 231-784-4, 233.4, Extra Pur, 10 ppm max., TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-43-7
Formule moléculaire BaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.38
Numéro MDL MFCD00003455
Clé InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
CID PubChem 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium sulfate
Point de fusion 1580.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 100.5%
Formule linéaire BaSO4
Merck Index 15,99
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.0022g/L (18°C). Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, soluble in hot conc. sulfuric acid, insoluble in ethanol
Nom IUPAC Sulfate de baryum(2+)
Poids de la formule 233.4
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Perte par calcination 2.0% (600°C) max.
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 4.5
Densité 4.5000g/mL