Learn More
Sulfate de baryum, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Qualité réactif, 99%
33.60€ - 191.13€
Identifiants chimiques
CAS | 7727-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.38 |
Numéro MDL | MFCD00003455 |
Clé InChI | TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast |
CID PubChem | 24414 |
SMILES | [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15672600
|
Honeywell Research Chemicals
243353-100G |
100 g | Flacon poly | N/A | |||||
15692600
|
Honeywell Research Chemicals
243353-500G |
500 g | Flacon poly | N/A | |||||
15682600
|
Honeywell Research Chemicals
243353-1KG |
1 kg | Flacon poly | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7727-43-7 | |
233.38 | |
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | |
24414 |
BaO4S | |
MFCD00003455 | |
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast | |
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Barium Sulfate | |
7727-43-7 | |
BaO4S | |
MFCD00003455 | |
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast | |
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
233.38 | |
233.39g/mol | |
ReagentPlus™ | |
4.4g/cm3 |
1580°C | |
Blanc | |
BaSO4 | |
NONH for all modes of transport | |
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de baryum(2+) | |
24414 | |
99% | |
Powder |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-784-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CR0600000