Learn More
Sulfate de baryum, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit. 15682600
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-43-7
Formule moléculaire BaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.38
Numéro MDL MFCD00003455
Clé InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
CID PubChem 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Sulfate
Point de fusion 1580°C
Couleur Blanc
Quantité 1 kg
Formule linéaire BaSO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Sulfate (2+) de baryum
Poids de la formule 233.39g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 4.4g/cm3