Learn More
Oxyde de silicium de baryum, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
37.50€ - 212.06€
Identifiants chimiques
CAS | 13255-26-0 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.409 |
Numéro MDL | MFCD00014186 |
Clé InChI | HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1 |
CID PubChem | 166725 |
Nom IUPAC | Baryum(2+) ; dioxido(oxo)silane |
SMILES | [O-][Si](=O)[O-].[Ba+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015122.22 |
100 g | N/A | ||||||
11357098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015122.36 |
500 g |
212.06€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
13255-26-0 | |
213.409 | |
HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N | |
166725 | |
[O-][Si](=O)[O-].[Ba+2] |
BaO3Si | |
MFCD00014186 | |
barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1 | |
Baryum(2+) ; dioxido(oxo)silane |
Spécification
Barium silicon oxide | |
Blanc | |
BaO3Si | |
barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1 | |
[O-][Si](=O)[O-].[Ba+2] | |
213.409 | |
213.4 |
13255-26-0 | |
Poudre | |
MFCD00014186 | |
HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N | |
Baryum(2+) ; dioxido(oxo)silane | |
166725 |
Sécurité et traitement
H302-H332: Harmful if swallowed. Harmful if inhaled.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III