Learn More
Oxyde de silicium de baryum, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Barium silicon oxide |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 213.4 |