Learn More
Sélénite de baryum, 97 %
24.01€ - 91.02€
Identifiants chimiques
CAS | 13718-59-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BaO3Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 264.295 |
Numéro MDL | MFCD00003446 |
Clé InChI | VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1 |
CID PubChem | 166893 |
Nom IUPAC | baryum(2+) ; sélénite |
SMILES | [O-][Se](=O)[O-].[Ba+2] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
13718-59-7 | |
264.295 | |
VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L | |
166893 | |
[O-][Se](=O)[O-].[Ba+2] |
BaO3Se | |
MFCD00003446 | |
barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1 | |
baryum(2+) ; sélénite |
Spécification
Barium selenite | |
BaO3Se | |
MFCD00003446 | |
barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1 | |
[O-][Se](=O)[O-].[Ba+2] | |
264.295 | |
264.29 |
13718-59-7 | |
BaSeO3 | |
UN2630 | |
VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L | |
baryum(2+) ; sélénite | |
166893 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H310-H330-H373
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: SELENITES
missing translation for 'einecsNumber' : 237-280-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante