Learn More
Sélénite de baryum, 97 %
Code produit. 11481990
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13718-59-7
Formule moléculaire BaO3Se
Poids moléculaire (g/mol) 264.295
Numéro MDL MFCD00003446
Clé InChI VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1
CID PubChem 166893
Nom IUPAC baryum(2+) ; sélénite
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium selenite
Quantité 100 g
Formule linéaire BaSeO3
Numéro UN UN2630
Poids de la formule 264.29
Pourcentage de pureté 97%