Learn More
Tige de baryum, dia. 22 mm (0,9 po), 99+ % (à base de métaux), Sr =0,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme getter, dans les tubes à rayons cathodiques, les tubes d’émetteur thermionique et les lampes à vapeur de sodium
219.00€ - 1247.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-39-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Ba |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.33 |
Numéro MDL | MFCD00134031 |
Clé InChI | DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom |
CID PubChem | 5355457 |
ChEBI | CHEBI:32595 |
Nom IUPAC | baryum |
SMILES | [Ba] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010103.22 |
100 g |
219.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010103.36 |
500 g |
671.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010103.A1 |
1 kg |
1247.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Identifiants chimiques
7440-39-3 | |
137.33 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
5355457 | |
baryum |
Ba | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
CHEBI:32595 | |
[Ba] |
Spécification
Barium rod | |
22mm (0.9 in.) dia. | |
(Base des métaux) | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
[Ba] | |
137.33 | |
CHEBI:32595 | |
Sr ≤0.8% | |
≈7.3cm/100g |
Gris | |
7440-39-3 | |
Ba | |
UN1400 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
baryum | |
5355457 | |
≥99% | |
Odorless | |
Tige |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H261
Matière solide inflammable.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
P223-P231+P232-P280-P301+P310-P331-P335+P334-P370+P378q-P501c
H260-H304
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BARIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-149-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8370000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionné sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
- Barium rod
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only