Learn More
Tige de baryum, dia. 22 mm (0,9 po), 99+ % (à base de métaux), Sr =0,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341148
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Utilisé comme getter, dans les tubes à rayons cathodiques, les tubes d’émetteur thermionique et les lampes à vapeur de sodium
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-39-3
Formule moléculaire Ba
Poids moléculaire (g/mol) 137.33
Numéro MDL MFCD00134031
Clé InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
CID PubChem 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nom IUPAC baryum
SMILES [Ba]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium rod
Couleur Gris
Note relative au nom 22mm (0.9 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1400
Quantité 1 kg
Pourcentage de pureté ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sr ≤0.8%
Odeur Odorless
Poids ≈7.3cm/100g
Forme Tige