Learn More
Oxalate de baryum, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
60.10€ - 631.00€
Identifiants chimiques
CAS | 516-02-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C2BaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 225.345 |
Numéro MDL | MFCD00054429 |
Clé InChI | GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1 |
CID PubChem | 68201 |
Nom IUPAC | Baryum(2+) ; Oxalate |
SMILES | C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013009.06 |
5 g |
60.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013009.14 |
25 g |
212.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11342108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013009.22 |
100 g |
631.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium oxalate, Puratronic isused as a green pyrotechnic colorant generally in specialized pyrotechnic compositions containing magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
516-02-9 | |
225.345 | |
GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L | |
68201 | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2] |
C2BaO4 | |
MFCD00054429 | |
barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1 | |
Baryum(2+) ; Oxalate |
Spécification
Barium oxalate | |
516-02-9 | |
Poudre | |
C2BaO4 | |
MFCD00054429 | |
14,985 | |
Soluble in water. | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2] | |
225.345 | |
225.36 | |
Puratronic™ | |
2.658 g/mL |
400°C (decomposition) | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
BaC2O4 | |
UN1564 | |
barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1 | |
GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L | |
Baryum(2+) ; Oxalate | |
68201 | |
99.999% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-216-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only