Learn More
Oxalate de baryum, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Barium oxalate, Puratronic isused as a green pyrotechnic colorant generally in specialized pyrotechnic compositions containing magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Barium oxalate |
Point de fusion | 400°C (decomposition) |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | BaC2O4 |
Numéro UN | UN1564 |
Merck Index | 14,985 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Barium oxalate, Puratronic
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanedioic acid, barium salt