Learn More
Nitrate de baryum, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
37.25€ - 123.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10022-31-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BaN2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.34 |
Numéro MDL | MFCD00003442 |
Clé InChI | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dinitrate de baryum(2+) |
SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Description
Identifiants chimiques
10022-31-8 | |
261.34 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
dinitrate de baryum(2+) |
Spécification
592°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00003442 | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
261.34 | |
Récipient de poudre en plastique |
10022-31-8 | |
5.0 to 8.0 | |
BaN2O6 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de baryum(2+) | |
261.34g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Barium nitrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.