Learn More
Nitrate de baryum, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10590521
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 10022-31-8
Formule moléculaire BaN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Numéro MDL MFCD00003442
Clé InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dinitrate de baryum(2+)
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point de fusion 592°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 8.0
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 261.34g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.