Learn More
Oxyde de niobium de baryum, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
64.80€ - 258.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12009-14-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BaNb2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 419.13 |
Numéro MDL | MFCD00064751 |
Clé InChI | FKKSQMDUUDBSGH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium niobate, barium niobium oxide, barium 2+ ; oxido dioxo niobium, barium-niobium-oxide, barium 2+ diniobiumoylolate |
CID PubChem | 6093852 |
Nom IUPAC | baryum(2+) ; oxydo(dioxo)niobium |
SMILES | [Ba++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039130.09 |
10 g |
64.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039130.18 |
50 g |
258.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium niobium oxide is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12009-14-2 | |
419.13 | |
FKKSQMDUUDBSGH-UHFFFAOYSA-N | |
6093852 | |
[Ba++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O |
BaNb2O6 | |
MFCD00064751 | |
barium niobate, barium niobium oxide, barium 2+ ; oxido dioxo niobium, barium-niobium-oxide, barium 2+ diniobiumoylolate | |
baryum(2+) ; oxydo(dioxo)niobium |
Spécification
Barium niobium oxide | |
Poudre | |
BaNb2O6 | |
UN1564 | |
Insoluble in water | |
[Ba++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O | |
419.13 | |
419.11 |
12009-14-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00064751 | |
barium niobate, barium niobium oxide, barium 2+ ; oxido dioxo niobium, barium-niobium-oxide, barium 2+ diniobiumoylolate | |
FKKSQMDUUDBSGH-UHFFFAOYSA-N | |
baryum(2+) ; oxydo(dioxo)niobium | |
6093852 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-543-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only