Learn More
Oxyde de niobium de baryum, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303518
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Barium niobium oxide is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12009-14-2
Formule moléculaire BaNb2O6
Poids moléculaire (g/mol) 419.13
Numéro MDL MFCD00064751
Clé InChI FKKSQMDUUDBSGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium niobate, barium niobium oxide, barium 2+ ; oxido dioxo niobium, barium-niobium-oxide, barium 2+ diniobiumoylolate
CID PubChem 6093852
Nom IUPAC baryum(2+) ; oxydo(dioxo)niobium
SMILES [Ba++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium niobium oxide
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1564
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 419.11
Pourcentage de pureté 99.9%