Learn More
Oxyde de molybdène et de baryum, 99,9 % (métaux à l’exception du Sr), Thermo Scientific Chemicals
Équipement électronique et optique, pigment dans les peintures et autres revêtements protecteurs
61.38€ - 174.72€
Identifiants chimiques
CAS 7787-37-3
Numéro MDL MFCD00014182
Synonyme Barium molybdate
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11389347
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040205.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11379347
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040205.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Barium molybdenum oxide is used in electronic and optical equipment, pigment in paints and other protective coatings. It is also used as enamel of the adhesive products for iron's adhesion strong.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7787-37-3
MFCD00014182
Barium molybdate
Spécification
Barium molybdenum oxide
7787-37-3
Poudre
MFCD00014182
Barium molybdate
297.28
Odorless
∼1600°C
Blanc
(à base de métaux à l’exception du Sr)
UN1564
Slightly soluble in water and acids
99.9%
4.98g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P261-P264-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA