Learn More
Oxyde de molybdène et de baryum, 99,9 % (métaux à l’exception du Sr), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389347
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Équipement électronique et optique, pigment dans les peintures et autres revêtements protecteurs
Barium molybdenum oxide is used in electronic and optical equipment, pigment in paints and other protective coatings. It is also used as enamel of the adhesive products for iron's adhesion strong.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-37-3
Numéro MDL MFCD00014182
Synonyme Barium molybdate
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium molybdenum oxide
Point de fusion ∼1600°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Sr)
Numéro UN UN1564
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water and acids
Poids de la formule 297.28
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Densité 4.98g/mL